Learn More
WTW™ Multi-parameter portable meter Multi 3630 IDS, SET
Lösen Sie mehrere Messaufgaben gleichzeitig und sparen Sie Zeit und Kosten. Die WTW™ MultiLine™ Multi3630 IDS tragbaren Multiparameter-Messgeräte verfügen über drei universelle Messkanäle für die gleichzeitige Messung von pH, ORP, gelöstem Sauerstoff und/oder Trübung.
Marke: WTW™ 2FD57G
3590.44 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Drei Kanäle, vier Parameter
- Drei Messkanäle, frei kombinierbar für gleiche oder unterschiedliche Parameter
- Die gleichzeitige Multiparameter-Messung ohne Kompromisse
- Verwenden Sie auch die Funkmodule zusammen mit neuen IDS-Steckkopfsensoren, damit Sie kabelfrei und praktisch selbst an kaum zugänglichen Stellen messen können
- Ermöglicht den Betrieb mit den digitalen Multiparameter-Sonden MPD 910 IDS und MP 930 IDS
- Brillantes Farb-Grafikdisplay und zwei USB-Schnittstellen
- Die Akkus können direkt im Gerät geladen werden
- Die Archivierung der Benutzerverwaltung kann alternativ auch zur Markierung von Messpunkten verwendet werden
- 10,000 Datensätze umfassen bis zu drei Hauptparameter, drei Temperaturwerte sowie die Wassertiefe bei Verwendung der Tiefensonde
Spezifikation
Ja | |
LCD-Farbgrafik, Hintergrundbeleuchtung | |
Set, SenTix 940-3, FDO 925-3, TetraCon 925-3 | |
MultiLine™ Multi 3630 IDS tragbares Multiparameter-Messgerät-Set G | |
Tragbares Messgerät mit mehreren Parametern |
3 | |
IP 67 | |
Handbuch: 500 Aufzeichnungen, Automatisch: 10,000 Aufzeichnungen | |
Stromversorgung mit großer Reichweite, 4 x 1.2 V NiMH-Akku oder über Mini-USB-B |