Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagenzienspender
Erfüllen Sie die spezifischen Bedürfnisse Ihres Labors mit der ausgezeichneten Flexibilität und Leistung anwenderfreundlicher Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagenzien-Dispensern.
Marke:  Thermo Scientific™ 5840340
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17811692
  • 30750.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erfüllen Sie die spezifischen Ansprüche Ihres Labors mit der ausgezeichneten Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit von Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Reagenzien-Dispensern, die speziell für die unterschiedlichen Anforderungen pharmazeutischer und biotechnologischer Labors entwickelt wurden. Dieser Dispenser kombiniert vielseitige Leistungsmerkmale für das Dispensieren von Reagenzien mit hervorragender Leistung bei der Wirkstoffentwicklung sowie für genomische und proteomische Assays.
Der Multidrop Combi Reagenzien-Spender eignet sich für eine umfangreiche Auswahl an Mikrotiterplatten-Formaten und Volumenbereichen und gewährleistet eine schnelle Dispensierung sowie einen Betrieb mit hohem Durchsatz.
  • Präzises Dispensieren im Bereich von 0,5 bis 2500 μl gewährleistet reproduzierbare Assay-Daten.
  • Kann 6- bis 1536-Well Mikrotiterplatten sowie Plattenhöhen von 5 bis 50 mm aufnehmen
  • Die symbolbasierte Anzeige macht die Benutzung und Programmierung auch ohne Einarbeitung einfach
  • Minimales Totvolumen und Rückdispensieren reduzieren Reagenzienkosten
  • Die anwenderfreundliche Thermo Scientific FILLit-Software gewährleistet bessere Flexibilität und Funktionalität
  • Vollständige Roboterkompatibilität gewährleistet höheren Durchsatz
  • Verwendet abnehmbare und autoklavierbare 8-Kanal-Dispensierkassetten, die zur Standardausstattung der Multidrop-Palette gehören
Multidrop Combi SMART:
  • Erweitert den Multidrop Combi um ein modernes internes Kontrollsystem
  • Höhere Zuverlässigkeit und Kassettenrückverfolgbarkeit verbessern Effizienz und Berichterstattungsmöglichkeiten erheblich
Empfohlen für:
  • Assay-Entwicklung
  • Primäres und sekundäres Screening
  • Substanzlagerung
  • Genomik- und Proteomik-Forschung
  • PCR-Entwurf
  • Setup von Sequenzierreaktionen
  • Zellbasierte Assays
  • Bead-basierte Assays
  • ELISA-Assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
  • Dispensierkassette, kleiner Schlauch: 2 µl, ±10%; 10 µl, ±5%
  • Standardschlauch Dispensierkasette: 20 µl, ±2 %; 100 µl, ±1 %
Zubehör für den Multidrop™ Combi SMART+ Reagenzien-Spender
Das Gerät ist für die automatische Dispensierung von bis zu acht verschiedenen Reagenzien gleichzeitig in eine Vielzahl von Mikrotiterplatten und Streifen im 96-, 384- oder 1536-Well-Plattenformat vorgesehen. Es kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, z. B. in der Wirkstoffforschung/Hochdurchsatz-Screening, genomischen, proteomischen und zellbasierten Assays und ELISA.
Eine SMART+ Standardkassette zum Dispensieren von Röhrchen (Best.-Nr. N22704)
6-, 12-, 24-, 48-, 96- und 384-Well-Platten
  • 96-Well-Platte: 10 µl in 5 s; 20 µl in 5 s; 100 µl in 10 s
  • 384-Well-Platte: 1 µl in 6 s; 5 µl in 9 s; 10 µl in 13 s; 20 µl in 21 s  
  • 1536-Well-Platte: 1 µl in 15 s; 5 µl in 28 s 
<1 ml Volumenbereich 0,5 bis 50 μl; <7 ml Volumenbereich >50 μl (es ist möglich, das Reagenz in den Originalbehälter zu pressen, um den Verlust teurer Reagenzien zu vermeiden)
14 x 8,6 x 12,9 in. (35,5 x 22 x 33 cm)
9,1 kg
Reagenzienspender
8
Kann mit automatisierten Systemen (z. B. Thermo Scientific™ Orbitor™ Microplate Mover) und 6-, 12-, 24-, 48-, 96- ider 384-Well Plattenformat verwendet werden. Es kann 2D-Röhrchen im SLAS-Format, die kürzer als 50 mm sind, dispensieren.
Integrierte Software und serielle RS-232- oder USB-Schnittstelle für die PC-Steuerung
  • Dispensierkassette, kleiner Schlauch: 2 μl: VK ≤ 5 %; 10 μl: VK ≤ 3 % 
  • Standardschlauch Dispensierkasette: 20 µl: VK ≤ 1,5%; 100 μl: ≤ VK 1 % 
  • Dispensierkassette, kleiner Schlauch:  0,5 bis 50 µl, in Schritten von 0,5 µl 
  • Standardschlauch Dispensierkasette:  5 bis 2500 µl, in Schritten von 5 µl 
1 Jahr
20,1 lb.
100 bis 240 V AC 50 bis 60 Hz