Learn More
IKA™ MultiDrive MT150.5 Fräsrohr
Das MultiDrive MT150.5 Fräsrohr ist ein Kunststoff-Fräsrohr mit einem Edelstahl-Schläger, das sich ideal für das Mahlen von trockenen Proben in Kombination mit dem MultiDrive Control Mill eignet.Durch die transparente Konstruktion kann das Mahlgut kontinuierlich beobachtet werden.
Marke: IKA™ 0020023173
68.12 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Autoklavierbar, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu minimieren
- Kann Proben bis zu 10 mm und 5 Mohs vermahlen
- 5 TS1-Ersatzdichtungen sind im Lieferumfang enthalten, wodurch die Lebensdauer des Fräsrohrs verlängert wird
- Erfordert TC1-Schutzgehäuse für den Betrieb (separat erhältlich)
Spezifikation
Kunststoffmahlbecher mit Standardschläger aus Edelstahl | |
Trockenmahlen | |
Edelstahl, PA, PC, PTFE, Silikon |
150 ml | |
IKA™ MultiDrive Control Mühle | |
5 Magazine |