Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ MultiDrive MI 250 T – S
Ein speziell versiegeltes Gefäß mit Schläger. In Kombination mit MultiDrive Basic eignet es sich für das Trockenmahlen einer Vielzahl von Anwendungen wie Holz, Heimtierfutter, Tiefkühlprodukte oder Kunststoffe.
Marke: IKA-Werke GmbH & Co. KG™ 0020112098
888.52 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.30000kg
Beschreibung
- Spezielle Behälterdichtung ermöglicht das Lösen des Drucks über den Deckel während des Zerkleinerungsprozesses (z. B. bei sehr feinem Pulver)
- Das Produkt wird von einem speziellen Schaumstoff im Gefäß gehalten
- Der integrierte Temperatursensor ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung und eine individuelle Einstellung der Temperaturgrenze
- Die Mahlkammer muss manuell gereinigt werden
- Der Schläger kann für eine intensive Reinigung problemlos demontiert werden
- Im Lieferumfang ist ein Standardschläger aus Edelstahl enthalten
- Weitere optionale Werkzeuge wie Sternmesser aus Edelstahl oder Hartmetall-Schläger sind separat erhältlich
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
CE | |
Einfluss auf Batch-Mahlen | |
5 Mohs | |
160 mm | |
7 mm | |
160 mm |
250 ml | |
Nein | |
IKA™ MultiDrive Universalmühle/Mixer | |
180 mm | |
Edelstahl, Silikon | |
3000 bis 20.000 U/min |