Learn More
IKA™ MultiDrive BT250.5 Mischrohr
Das MultiDrive BT250.5 Mischrohr ist ein Kunststoff-Mischrohr mit einem Edelstahl-Schläger, das sich ideal für das Nassschleifen in Kombination mit dem MultiDrive Control Mill eignet.Durch die transparente Konstruktion kann das Mahlgut kontinuierlich beobachtet werden.
Marke: IKA™ 0020023174
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Autoklavierbar, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu minimieren
- Kann Proben bis zu 10 mm und 5 Mohs vermahlen
- 5 TS1-Ersatzdichtungen sind im Lieferumfang enthalten, wodurch die Lebensdauer des Fräsrohrs verlängert wird
- Erfordert TC1-Schutzgehäuse für den Betrieb (separat erhältlich)
Spezifikation
Kunststoffmahlbecher mit Standardschläger aus Edelstahl | |
Nassschleifung | |
Edelstahl, PA, PC, PTFE, Silikon |
250 ml | |
IKA™ MultiDrive Control Mühle | |
5 Magazine |