Learn More
Kartell Multichannel Variable Volume Pipette
Multichannel micropipettes with air cushion ideal for dispensing in multiwell plates for ELISA dosages, molecular biology, and DNA amplifications. The special PP/PVDF structure makes them lightweight and comfortable.
938.00 CHF - 1220.00 CHF
Spezifikation
Kompatible Spitzen Kartell Tips
Verstellbarer Spitzenabstand Yes
Autoklavierbar Autoclavable
Farbe Red
Einwegprodukt Reusable
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Anzahl Kanäle Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Kanäle Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
18087811
Unterlagen ansehen
Kartell
0132610
8 300 μL
938.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18037761
Unterlagen ansehen
Kartell
0132810
12 300 μL
1195.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18047821
Unterlagen ansehen
Kartell
0141710
8 50 μL
938.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18077761
Unterlagen ansehen
Kartell
0141810
12 50 μL
1220.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • The pipetting mechanism makes the work very precise and the adjustment, which can be carried out with just one hand, is simple and progressive
  • The exclusive operation system reduces the force necessary for executing the pipetting and suction; it considerably reduces the force necessary for inserting and ejecting tips
  • The volume can be easily selected by turning the emptying button or turning the cylinder supplied for the purpose
  • The large display ensures easy reading of the set volume value
  • The MULTIPET cones are indipendent, so the required force for securing the 8 or 12 tips is uniformly distributed: minimum pressure suffices for inserting and ejecting them. In addition, the movement of the cones allows the micropipette to oscillate during the loading operations
  • The lower part can freely turn 360°, the ejector is easily adjustable to house a large variety of tips and can be removed for cleaning
  • They are totally autoclavable at +121°C for 20 minutes, without having to recalibrate them
  • The materials used for the structure are resistant and durable, and permit exposure to U.V. rays
  • Individually calibrated with their certificates included in the package
  • In accordance with EN ISO 8655
Spezifikation
Spezifikation
Kartell Tips
Autoclavable
Reusable
PVDF
Non-sterile
Yes
Red
Ergonomic
No
Multichannel Adjustable Volume Pipette