missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mecmesin™ Multitest Intelligente Ladezelle

Kompatibel mit allen Prüfständen mit gleicher oder höherer Kapazität als Wägezellen.

Marke:  Mecmesin™ 879005

Encompass

Artikelnummer. 11923858

  • auf Anfrage / 1 Stück

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Messumformer, der die Umwandlung von Kraft in einen elektrischen Ausgang ermöglicht
  • Fassungsvermögen: 250N
  • Allgemeine Tageslichtreduzierung: 15(0.59)
  • Abmessungen (T x B x H) 46.5 x 72 x 48 cm
Spezifikation

Spezifikation

Wägezelle
Fassungsvermögen: 25N
Schwinger: Wandelt Kraft in einen elektrischen Ausgang um, der gemessen werden kann
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt