Learn More
Standardlösung 4 für Mehrelementplasma, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Standardlösung 4 für Mehrelementplasma, Specpure™
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042885.AE
365.57 CHF gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Multi-Element Plasma Standard Solution 4 | |
MFCD00212340 | |
Specpure™ |
100 mL | |
UN3264 | |
Flüssig |
RUO – Nur für Forschungszwecke