Learn More
Multi-Copy Pichia-Expressionskit
Das Multi-Copy Pichia-Expressionskit enthält die Vektoren pPIC3.5K, pPIC9K und pAO815 für die Produktion und Auswahl von Pichia-Stämmen, die mehr als eine Kopie des zu untersuchenden Gens enthalten.
Marke: Invitrogen K175001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Multi-Copy Pichia-Expressionskit enthält die Vektoren pPIC3.5K, pPIC9K und pAO815 für die Produktion und Auswahl von Pichia-Stämmen, die mehr als eine Kopie des zu untersuchenden Gens enthalten.
- In vielen Fällen hat eine erhöhte Anzahl von Kopien zu erhöhten Expressionswerten geführt.
- Diese Vektoren sind auch separat erhältlich
pPIC9K und pPIC3.5K
- Die Vektoren pPIC9K und pPIC3.5K tragen das Gen für die Kanamycin-Resistenz, das Resistenz gegen Geneticin™ Reagenzien in Pichia verleiht.
- Die spontane Erzeugung mehrerer Insertionsereignisse kann durch Resistenz gegen erhöhte Geneticin™ Reagenzien identifiziert werden.
- Pichia Transformanten werden auf Histidin-mangelndem Medium ausgewählt und auf ihre Resistenz gegen Geneticin™ Reagenzien untersucht.
- Die Fähigkeit, in hohen Konzentrationen von Geneticin™ zu wachsen, deutet darauf hin, dass mehrere Kopien von Kanamycin-Resistenzgenen und Genen von Interesse in das Genom integriert sind.
- Der pPIC9K-Vektor leitet die Sekretion exprimierter Proteine, während die aus pPIC3.5K exprimierten Proteine intrazellulär bleiben.
pAO815
- pAO815 ist ein Pichia-Expressionsvektor, der mehrere Kopien eines Gens in einen einzigen Vektor klonen soll.
- Der Vektor enthält eine Bgl II-Stelle vor dem 5´ AOX1-Gen und eine einzigartige BamH I-Stelle hinter dem 3´ AOX1-Transkriptionsabschlusssignal (TT-Signal).
- Vier Schritte sind erforderlich, um mehrere Kopien des Gens von Interesse zu erzeugen:
- 1. Das Gen wird in der einzigartigen EcoR I-Stelle im Vektor geklont.
- 2. Das Konstrukt wird mit BamH I und Bgl II verdaut, um die “Expressionskassette” freizugeben, die den AOX1-Promotor, das Gen von Interesse und 3´ AOX1 TT enthält.
- 3. Konkatemere der Expressionskassette werden durch Ligation In-vitro erzeugt.
- 4. Die Mehrfachkopien werden wieder in den pAO815-Vektor eingefügt und in Pichia umgewandelt.
Spezifikation
Ampicillin (AmpR), Gentamicin (GmR) | |
Das Multi-Copy Pichia-Expressionskit enthält je 20 µg pPIC3.5K-, pPIC9K- und pAO815-Vektoren, Pichia pastoris-Stämme GS115 (his4), KM71 (arg4 his4 aox1::ARG4), Kontrollstamm GS115 Albumin, Kontrollstamm GS115 β-gal, Spheroplast Transformationskit und je 2 µg 5´ AOX1, 3´ AOX1 und α-Faktor Sequenzierungsprimere. Die Vektoren pP1C9K, pPIC3.5K und pAO815 sind auch separat erhältlich. Lagern Sie Vektoren und Primer bei -20 °C. Stämme bei Raumtemperatur lagern. Alle Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden. |
|
Hefezellen | |
AOX1 | |
pPIC | |
Hefe | |
Expressionskit | |
1 Kit |
KM71 | |
Restriktionsenzym/MCS | |
Kit | |
P. pastoris | |
Zellbasierte Expression | |
Proteinexpression | |
Nicht markiert | |
Ampicillin (AmpR), Gentamicin (GmR) |