Learn More
Heidolph™ Mehrkanalpumpenkopf
Increase your throughput by running more cassettes on one single pump drive and pump head system
Marke:  Heidolph™ 524-40810-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10504742
  • 1460.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Teilen Sie die Dosierung auf mehrere Gefäße mit unterschiedlichen Zuführraten in einem einzigen Arbeitsgang auf, indem Sie verschiedene Schlauchabmessungen verwenden, um die Durchflussrate anzupassen
  • Zeitsparend – der Schlauchwechsel erfolgt in nur wenigen Sekunden
  • Wechseln Sie Ihre Kassetten ganz einfach auch während des Betriebs – es gibt keinerlei Einschränkungen
  • Die Kassetteneinstellungen und -änderungen sind leicht durchführbar, da die Kassetten einfach einrasten
  • Kein zusätzlicher Kauf eines Pumpenantriebs erforderlich: Rüsten Sie Ihren 1-Kanal-Pumpenantrieb mit nur einem Adapter für den Mehrkanalgebrauch auf, und wählen Sie die Kopf-/Kassettenkonfiguration aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entspricht
Spezifikation
Spezifikation
8 mittelgroße Kassetten
4 Rollen
C 8
Pumpenkopf