Learn More
Nabertherm™ Muffelofen, Serie 1100 L mit B410-Regler
Für den täglichen Laboreinsatz durch hervorragende Verarbeitung, fortschrittliches Design und hohe Zuverlässigkeit.
3213.00 CHF - 6349.50 CHF
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Typ Ofen
Modell Klapptür
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Temperaturregelung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Temperaturregelung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15426682
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
L-052K1RN1
5 L B410 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15426672
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
L-032K1TN1
3 L C450 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15426732
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
L-402K1RN1
40 l Digitaler Basis-PID-Regler B410 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15416702
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
L-092K1TN1
9 L C450 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15426712
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
L-152K1RN1
15 L B410 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15446722
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
L-242K1TN1
24 L C450 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15436722
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
L-242K1RN1
24 l B410 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15436732
Unterlagen ansehen
Nabertherm™
L-402K1TN1
40 l C450 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur: 1100 °C
  • Erwärmung von zwei Seiten durch Keramikheizplatten
  • Keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das gegen Dämpfe und Spritzer geschützt ist und leicht ausgetauscht werden kann
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
  • Klapptür kann als Arbeitsplattform verwendet werden
  • In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
1100 °C
Ofen
Klapptür