Learn More
IKA™ MTT 40.10 Einweg-Mahlkammer
Einweg-Mahlkammer mit einem Titan-Schläger.
Marke: IKA™ 0020015380
143.60 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.39500kg
Beschreibung
- Volumen: 40 ml
- Mit Titan-Schläger
Spezifikation
Mahlkammer | |
Röhrchenmühle | |
0,395 kg |
40 ml | |
10/Packung |