Learn More
Ismatec™ MS-CA Serie, Schlauchpumpe für Standmontage
Stativpumpe mit einem Synchronmotor mit unveränderlicher Drehzahl und einem farbcodierten 3-Stopper-Schlauch.
1250.00 CHF - 1520.00 CHF
Spezifikation
Kanäle | 4 |
---|---|
Motor Speed | 20 U/min |
Motortyp | Synchronmotor mit fester Drehzahl |
Schlauchtyp | 3-Stopper, farbcodierter Schlauch (0,19 bis 3,17 mm Innendurchmesser) |
Abmessungen (L x B x H) | 145 x 88 x 135 mm |
Produktcode | Marke | Flussrate | Modell | Anzahl Rollen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Modell | Anzahl Rollen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10371372
|
Ismatec™
ISM850A |
0,028 bis 8,5 ml/min pro Kanal | MS-CA 4/620 | 6 |
1250.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11957975
|
Ismatec™
ISM852 |
0,0271 bis 7,1 ml/min pro Kanal | MS-CA 4/820 | 8 |
1520.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Vier Kanäle
- Verwendet farbcodierte 3-Stopp-Schläuche, 0.19 bis 3.17 mm ID
- Aufnahme von MS/CA Click'n'go-Kassetten
- Einfache Handhabung
- Automatische Okklusionseinstellung
- Definierte und reproduzierbare Okklusionsbedingungen
- Individuelle Schlauchauswahl an jedem Kanal
- Synchronmotor mit fester Drehzahl
Spezifikation
4 | |
Synchronmotor mit fester Drehzahl | |
145 x 88 x 135 mm | |
230 V 50 Hz 115 V 60 Hz |
20 U/min | |
3-Stopper, farbcodierter Schlauch (0,19 bis 3,17 mm Innendurchmesser) | |
1,3 kg | |
230 V |