Learn More
MP Biomedicals™ MPure™ Extraktionskit A für virale/pathogene Nukleinsäuren
Extrahieren Sie virale und bakterielle DNA/RNA aus zellfreien Proben, einschließlich Serum, Plasma und anderen zellfreien Körperflüssigkeiten
Marke: MP Biomedicals™ 117022120
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Durchführungszeit beträgt lediglich 40 Minuten
- Die Nukleinsäure ist sofort einsatzbereit
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern | |
MPure-12 Automatisiertes Nukleinsäureaufreinigungssystem | |
Reagenzkartusche 48; Reaktionskammer 48; Spitzenhalter: 48; Filterspitzen: 50; Piercing-Stift: 50; Probenröhrchen (2 ml): 50; Elut-Röhrchen (1.5 ml): 50; RNA-Träger (1 mg): 1; Barcode-Papier: 1; Proteinase K-Lösung 40 μl, Lysepuffer 1: 720 μl, Bindungspuffer 1: 1000 μl, magnetische Partikellösung: 800 μl, Waschpuffer 1: 1000 μl, Waschpuffer 2: 1000 μl, Waschpuffer 3: 1000 μl; RNase-freies Wasser: 1000 μl; BL2 Puffer: 400 μ l | |
Viral/Pathogen Nucleic Acid Extraction Kit | |
In nur 40 Minuten |
Kit | |
Nukleinsäure-Aufreinigung, DNA und RNA | |
48 Aufreinigungen | |
100 bis 400 μl (Virus); 100 bis 200 μl (Virus/Bakterien) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- MPure Viral/Pathogen Nucleic Acids Extraction Kit A
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Proteinase K
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.