Learn More
MP Biomedicals™ MP EcoChrom Silica (for MPLC)
MP EcoChrom Silica (for MPLC)
33.65 CHF - 46.25 CHF
Spezifikation
Porengröße | 60Å |
---|---|
Verfahren | Liquid Chromatography |
Typ | Silica 60 |
Material | Silica |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | MPLC |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30058479
|
MP Biomedicals™
202735 |
12 to 26 μm |
46.25 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30058478
|
MP Biomedicals™
202745 |
18 to 32 μm |
33.65 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Usage Statement: Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Spezifikation
60Å | |
Silica 60 | |
MPLC |
Liquid Chromatography | |
Silica |