Learn More
MP Biomedicals™ MP EcoChrom Silica (for HPLC)
MP EcoChrom Silica (for HPLC)
Marke:  MP Biomedicals™ 202794
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30058484
  • 374.00 CHF / 100 Gramm
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Usage Statement: Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
7 to 12 μm
Liquid Chromatography
Silica
60Å
Silica 60
HPLC