Learn More
MP Biomedicals™ MP EcoChrom Silica DCC
MP EcoChrom Silica DCC
Marke:  MP Biomedicals™ 204524
Artikelnummer. 30058490
  • 46.35 CHF / 500 Gramm
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Usage Statement: Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
63 to 200 μm
Chromatography
Silica
60Å
Silica 60