Learn More
MP Biomedicals™ MP EcoChrom Silica
Bulk Density: 0.8 g/mL
Marke: MP Biomedicals™ 204641
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bulk Density: 0.8 g/mL
- Usage Statement: Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Spezifikation
63 to 100 μm | |
Chromatography | |
Silica |
60Å | |
Silica 60 | |
0.8 g/mL |