Learn More
MP Biomedicals™ Weizenkeimagglutinin
MP Biomedicals™ Wheat Germ Agglutinin hat eine Affinität zu N-Acetyl-β-D-glucosaminylresten und N-Acetyl-β-D-glucosaminoligomeren.
290.00 CHF
Spezifikation
Farbe Weiß bis Blassgelb
Quelle Triticum vulgaris
Inhalt und Lagerung -20 °C
Form Lyophilisiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteomik, Regulierung des Immunsystems
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11428511
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0215226625
25 mg geliefert
290.00 CHF
25 Milligramm
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weniger als 4 mg/ml agglutinieren menschliche Erythrozyten vom Typ O, und weniger als 1 mg/ml agglutinieren Neuraminidase-behandelte Erythrozyten
  • Enthält kein proteingebundenes Kohlenhydrat
Spezifikation
Spezifikation
Weiß bis Blassgelb
-20 °C
Proteomik, Regulierung des Immunsystems
Triticum vulgaris
Lyophilisiert
Lektine