Learn More
MP Biomedicals™ TeenFlex Adapter™ für 20 x 15 ml-Röhrchenhalter für FastPrep-96
Der TeenFlex™ Adapter für FastPrep-96 fasst 20 x 15 ml-Lysematrixröhrchen. Der Adapter für große Probenvolumina und eignet sich ideal für DNA- und RNA-Isolierung, Enzymisolierung und Proteinproduktion, Isolierung natürlicher Produkte, Lebensmittelvorbereitung für Qualitätsanalysen, Herstellung von Biopharma und forensische Anwendungen.
Marke:  MP Biomedicals™ 116010560
Artikelnummer. 15589481
  • 1970.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Anwendungen: Der Adapter TeenFlex™ 20 x 15 ml für FastPrep-96™ ist ein Adapter für große Probenvolumina und eignet sich ideal für DNA- und RNA-Isolierung, Enzymisolierung und Proteinproduktion, Isolierung natürlicher Produkte, Lebensmittelvorbereitung für Qualitätsanalysen, Herstellung von Biopharma und forensische Anwendungen.
  • Darüber hinaus können gefrorene Proben in Lysing-Matrix-Röhrchen, die in den Adapter eingesetzt und bei -20 °C oder -80 °C gelagert werden, sofort und mit minimaler praktischer Manipulation verarbeitet werden, wodurch der Abbau von Zellkomponenten durch endogene Enzyme verhindert wird.
  • Produktübersicht: Mit dem FastPrep-96 Gerät, dem TeenFlex Adapter und optimierten Lysematrizen werden konsistente, reproduzierbare Ergebnisse erzielt.
  • Produktbeschreibung: Mittelgroßer Adapter für FastPrep-96™ mit 20 x 15 ml-Lysingmatrixröhrchen (kompatibel mit dem SafTest™ Lebensmittel-Prüfsystem) Gefrorene Proben können in Lysing-Matrix-Röhrchen, die in den Adapter eingesetzt und bei -20 °C oder -80 °C gelagert werden, sofort und mit wenigen Handgriffen verarbeitet werden, wodurch der Abbau von Zellkomponenten durch endogene Enzyme verhindert wird. Eine große Auswahl an Einweg-Lysematrixröhrchen mit 15 ml gewährleistet eine gründliche Homogenisierung jedes Probentyps in Sekunden.
  • Anwendungsempfehlung: Zur Verwendung mit FastPrep-96, MP Bio Lysingmatrixröhrchen und/oder FastPrep Aufreinigungskits zum Lysieren, Mahlen oder Homogenisieren von Proben bei Umgebungstemperaturen, zur Extraktion und Reinigung von Nukleinsäuren, Proteinen, Metaboliten und anderen kleinen Molekülen und mehr.
  • Fassungsvermögen: 20 Röhrchen
  • Probenvolumen: bis zu 40 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FastPrep-96 Adapter
Extraktionen von Nukleinsäuren, Proteinen, Metaboliten und anderen kleinen Molekülen
FastPrep-96
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.