Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Adapter für 24 x 4,5-ml-Röhrchenhalter auf FastPrep-24
TallPrep™ Adapter für 24 x 4,5 ml-Röhrchenhalter für FastPrep-24 wird für die Lyse bei Raumtemperatur und das Mahlen von Proben verwendet.
Marke: MP Biomedicals™ 116002540
Beschreibung
Der TallPrep™ Adapter fasst 24 x 4,5 ml-Lysematrixröhrchen. Das ergonomische Design des Adapters gewährleistet ein einfaches Beladen der Lysematrixröhrchen, die während der Homogenisierung sicher abgedichtet werden. Er bietet einen sicheren Stand auf dem Labortisch und wird typischerweise als Röhrchengestell verwendet. Darüber hinaus können gefrorene Proben in Lysing-Matrix-Röhrchen, die in den Adapter eingesetzt und bei -20 °C oder -80 °C gelagert werden, sofort und mit minimaler praktischer Manipulation verarbeitet werden, wodurch der Abbau von Zellkomponenten durch endogene Enzyme verhindert wird.
- Applikation: Der TallPrep™ 24 x 4,5 ml-Adapter eignet sich ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz, bei denen bis zu 24 Proben gleichzeitig homogenisiert werden können.
- Fassungsvermögen: 20 Röhrchen
- Probenvolumen: bis zu 10 g
Spezifikation
Adapter | |
FastPrep-24 und FastPrep-96 |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.