Learn More
MP Biomedicals™ SPIN-Modul und Rückgewinnungsröhrchen
Entwickelt für optimale Leistung, mit der die reinste DNA schneller als je zuvor und ohne Matrixübertragung bereitgestellt wird. SPIN-Module werden in der Molekularbiologie wegen ihrer Fähigkeit eingesetzt, Partikel binnen weniger Sekunden von Lösungen zu trennen.
153.00 CHF - 249.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
---|---|
Probentyp | Lysat oder andere Suspension |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein SPIN-Modul wird in der Molekularbiologie aufgrund seiner Fähigkeit, Partikel in wenigen Sekunden aus Lösungen zu trennen, eingesetzt. |
Produkttyp | SPIN-Modul und Rückgewinnungsröhrchen |
Probenvolumen | 500 to 700 μL liquid per centrifugation, Larger volumes require multiple loadings |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11303159
|
MP Biomedicals™
112080600 |
60 Filter/Auffangröhrchen |
153.00 CHF
60 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12733517
|
MP Biomedicals™
112080800 |
100 Filter/Auffangröhrchen |
249.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- SPIN-Module ermöglichen schnellere und sauberere Trennungen als bei herkömmlichen Verfahren wie Säulen, Filter oder einfache Zentrifugation.
- ™™Bei Verwendung mit GENECLEAN- oder Mermaid-Protokollen verbinden sie die Geschwindigkeit, Effizienz und Selektivität der GLASSMILK™-Bindungsreaktion mit einer noch schnelleren Ausführung der Trennungs-, Wasch- und Elutionsschritte.
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Ein SPIN-Modul wird in der Molekularbiologie aufgrund seiner Fähigkeit, Partikel in wenigen Sekunden aus Lösungen zu trennen, eingesetzt. | |
500 to 700 μL liquid per centrifugation, Larger volumes require multiple loadings |
Lysat oder andere Suspension | |
SPIN-Modul und Rückgewinnungsröhrchen |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.