Learn More
MP Biomedicals™ RNAPro-Lösung
Proprietärer Lysepuffer, der in allen FastRNA Pro Aufreinigungs-Kits enthalten ist. Es kann mit den Kits oder mit jedem anderen Aufreinigungsprotokoll als primärer Lysepuffer verwendet werden, um Gesamt-RNA aus beliebigen Pflanzen- oder Tiergeweben, kultivierten Zellen, Mikroben oder Boden- und Umweltproben zu isolieren.
Marke:  MP Biomedicals™ 116055050
Artikelnummer. 11431535
  • 122.00 CHF / 55 Milliliter
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Extrahierte RNA eignet sich für die Echtzeit-PCR-Analyse und andere Downstream-Prozesse.
  • Mit dem FastPrep-24™ oder FastPrep™ FP120-Gerät können Proben mit MP-Lysematrix-Röhrchen homogenisiert werden
  • Zur Extraktion und Aufreinigung von RNA beim Lysieren, Schleifen oder Homogenisieren von Proben mit FastPrep-24 oder FastPrep-96 (mit ConeFlex Legacy Adapter) oder mit den optionalen CoolPrep Adapterkits verwenden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96, SuperFastPrep-1
RNAPro-Lösung
Skalierbar
Seeds, Spores, Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Fäkalien, Lebensmitteln, Fungi, Plants, Wurzeln, Soil, Abwasser, Yeast
Isolierung von RNA aus den meisten biologischen oder Umweltproben
2 x 27,5 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: phenol, guanidine thiocyanate
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke (RUO). (f) Soweit nicht andere Informationen in unserem Katalog oder in der dem Produkt (den Produkten) beiliegenden Unternehmensdokumentation angegeben sind, dienen die Produkte ausschließlich Forschungszwecken und sind für keine anderen Zwecke zu verwenden, unter anderem insbesondere nicht für unerlaubte gewerbliche Zwecke, für die In-vitro-Diagnose, die Ex-vivo- oder In-vivo-Therapie oder andere Arten der Konsumierung oder der Anwendung bei Mensch oder Tier.