Learn More
MP Biomedicals™ RapidPURE™ Plasmid-Mini-Kit
Für routinemäßige molekularbiologische Anwendungen wie Fluoreszenz- und radioaktive Sequenzierung und Klonierung
588.30 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern (15 °C bis 30 °C) |
---|---|
Format | Kit |
Probentyp | Plasmid-Vorbereitung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolieren Sie über Nacht bis 20 ug Plasmid-DNA aus 1,5 ml einer Bakterienkultur |
Produkttyp | Plasmid-Isolier-Kit |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15797879
|
MP Biomedicals™
112066600 |
300 Aufreinigungen | N/A | ||||||
Beschreibung
- Das Kit wurde entwickelt, um über Nacht bis zu 20 μg Plasmid-DNA aus 1.5 ml einer Bakterienkultur zu isolieren.
- Alle Schritte können entweder in einer Mikrozentrifuge oder in einem Vakuumverteiler durchgeführt werden.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern (15 °C bis 30 °C) | |
Plasmid-Vorbereitung | |
Plasmid-Isolier-Kit |
Kit | |
Isolieren Sie über Nacht bis 20 ug Plasmid-DNA aus 1,5 ml einer Bakterienkultur |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.