Learn More
MP Biomedicals™ Proteinpräzipitat-Lösung (PPS)
Komponente von FastDNA™ SPIN Kit für Bodenproben
Marke: MP Biomedicals™ 116540403
This item is not returnable.
View return policy
Description
PPS ist eine Lyse-Lösungskomponente, die in den FastDNA- und FastDNA-Spin-Kits enthalten ist. Wird als Stabilisierungsmittel bei der Probenlyse hauptsächlich von Pflanzengewebe verwendet, kann aber auch für andere Probentypen verwendet werden, die eine hohe Hemmkonzentration aufweisen. PPS ist eine Proteinfällungslösung, die in Verbindung mit einem CLS-VF-Lysepuffer zur Homogenisierung von Pflanzengewebe für die anschließende Extraktion und Aufreinigung von Nukleinsäuren verwendet wird.
Specifications
Klar | |
FastPrep-24; FastPrep 120; FastPrep-96; SuperFastPrep-1 | |
6,18 | |
25 ml |
Stabil bei Raumtemperatur Die Haltbarkeit kann durch Lagerung bei 4 °C verlängert werden | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren | |
PPS | |
Flüssig |