Learn More
MP Biomedicals™ Pepstatin A
Synthetic inhibitor for pepsin, renin, cathepsin D, and other acid proteases.
Marke:  MP Biomedicals™ 0219536825
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11405332
  • 279.00 CHF / 25 Milligramm
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Pepstatin A, [26305-03-3]; Isoval-Val-Val-Sta-Ala-Sta
C34H63N5O9, F.W. 685.9; Melting Point: 235-237°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enzyme Assay, Inhibition Assay, Molecular Biology, Protein Purification, Sample Preparation
Pepstatin A
0°C
685.91
25 mg
Powder