Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix Z
Vorwiegend für die Lyse tierischer und pflanzlicher Gewebe sowie für robustere Stämme, Wurzeln und Saaten und ganze Insekten verwendet. DNase- und RNase-frei.
222.00 CHF - 1405.00 CHF
Spezifikation
Bead-Typ | Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid |
---|---|
Probentyp | Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten |
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15202850
|
MP Biomedicals™
116961050 |
50 x 2 ml |
222.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15212850
|
MP Biomedicals™
116961100 |
100 x 2 ml |
351.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15222850
|
MP Biomedicals™
116961500 |
500 x 2 ml |
1405.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jedes schlagfeste 2 ml-Röhrchen enthält Yttria-stabilisierte Zirconiumoxid-Beads von 2.0 mm Durchmesser.
- Y2O3 + ZrO2 hat eine hohe Dichte und extrem große Härte, was diese Matrix ideal für den Aufbruch extrem fester Zellwände macht. Zugleich minimiert die glatte Oberfläche das Scheren
- Matrix Z ist eine Alternative zur extrem aggressiven Matrix A, denn der geringere Schergrad minimiert die Verschlechterung in Anwendungen wie der RNA- und Protein-Isolierung von extrem festem Gewebe.
Spezifikation
Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
RNase-frei |
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix Z | |
Weniger als 200 mg pro Präparation |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Lysing Matrix Z, 96-Well Rack (1.2 mL)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Yttria-Stabilized Zirconium Oxide beads
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.