Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix Y, 96-Tube Rack
Lysing Matrix Y, 96-Tube Rack is pre-filled with 0.5 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads and used to lyse yeast, fungi and algae.
212.00 CHF
Spezifikation
Bead-Typ | Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid |
---|---|
Fassungsvermögen | 1.2 mL |
Probentyp | Hefe, Pilze, Algen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep-96 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäuren-Isolation, Homgenisation |
Beschreibung
- Each 96 deep well rack comes with 1.2mL cluster-strip tube and cap assemblies.
- Each tube is pre-filled with 0.5 mm diameter Yttria-Stabilized Zirconium Oxide beads.
- Y2O3 + ZrO2 has high density and has extremely high hardness making this matrix ideal for cracking of very tough cell walls, while it's smooth surface minimizes shearing.
- These Lysing Matrix racks are optimized for the FastPrep™-96 Instrument and are included in the FastDNA™-96 Soil Microbe DNA Kit, the FastDNA™-96 Fungal/Bacterial DNA Kit, and the FastDNA™-96 Fecal DNA Kit
Spezifikation
Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid | |
Hefe, Pilze, Algen | |
Nukleinsäuren-Isolation, Homgenisation | |
96 |
1.2 mL | |
FastPrep-96 | |
1,2 ml-Cluster-Streifen-Röhrchen und Kappenbaugruppen, vorgefüllt mit Beads |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.