Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix K
Enthält 0.8 mm große Zirconiumsilikat-Beads
222.00 CHF - 351.00 CHF
Spezifikation
Bead-Typ Zirkoniumsilicat
Fassungsvermögen 2 mL
Probentyp Knochen, Sporen, Tierische Gewebe, Fixierte Proben, Alte und getrocknete Proben
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäureisolierungn und -aufreinigung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11482430
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
116920050
50 x 2-ml-Röhrchen
222.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11492430
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
116920100
100 x 2-ml-Röhrchen
351.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zirkoniumoxid hat eine sehr hohe Dichte, Zugfestigkeit und Härte und ist effektiv beim Aufbrechen sehr zäher und harter Proben. Die kleinen Kugeln sind auch wirksam beim Brechen von Pilzsporen, Zysten und Hefepolysaccharid-Kapseln.
  • 0.8 mm große Zirkonium-Silikatperlen in stoßfestem 2-ml-Röhrchen
  • Angereicherte Moleküle: DNA, RNA, Protein, sonstige Kleinmoleküle
  • Probentypen: Alte und getrocknete Proben, Knochen, Festproben, tierisches Gewebe
  • Durchschnittliche Größe: 0.8 bis 1.0 mm
  • Härte: Mohs 7.0
Nukleinsäuresioliation und -aufreinigung
Spezifikation
Spezifikation
Zirkoniumsilicat
Knochen, Sporen, Tierische Gewebe, Fixierte Proben, Alte und getrocknete Proben
Nukleinsäureisolierungn und -aufreinigung
RNase-frei
2 mL
DNase-frei
Lysematrix K
Dokumentation
Product Certifications
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.