Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix H
Zur Isolierung von RNA und Proteinen aus bakteriellen Aggregaten, Biofilmen und ganzen Insekten
222.00 CHF - 1405.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2 mL |
---|---|
Probentyp | Samen, Tierische Gewebe, Pflanzen, Bodenproben, Bakterien, Alte und getrocknete Proben, Ton, Holz |
DNase | DNase-frei |
Matrix | Lysematrix H |
RNase | RNase-frei |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11422430
|
MP Biomedicals™
116917050 |
Nukleinsäureisolierungn und -aufreinigung | 50 x 2-ml-Röhrchen |
222.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11432430
|
MP Biomedicals™
116917100 |
Nukleinsäureisolation und -reinigung, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse | 100 x 2-ml-Röhrchen |
351.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15444683
|
MP Biomedicals™
116917500 |
Nukleinsäureisolation und -reinigung, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse | 500 x 2-ml-Röhrchen |
1405.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Stoßfestes 2-ml-Röhrchen, enthält 2-mm-Glasperlen und gelbe 2-mm- Zirkonium(II)oxid-Beads
- Mit gelben Kappen
- Spezifisches Gewicht: Glasperlen, 2 mm; gelbe Zirkonium(II)oxid-Beads, 5.5
Anwendungen:
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren
Spezifikation
2 mL | |
DNase-frei | |
RNase-frei |
Samen, Tierische Gewebe, Pflanzen, Bodenproben, Bakterien, Alte und getrocknete Proben, Ton, Holz | |
Lysematrix H |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.