Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix G
Röhrchen für optimale Lyse, die mit FastPrep™ Geräten verwendet werden
Marke: MP Biomedicals™ 116916100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Siliziumkarbid hat eine relativ geringe Dichte, hohe Festigkeit und Härte und eignet sich daher effektiv zum Aufbrechen zäher, harter oder spröder Zellmembranen. Nützlich für Anwendungen wie die Isolierung intakter Organellen und supermolekularer Strukturen, bei denen Lysebedingungen eine hohe Unempfindlichkeit, aber geringes Aufscheren erfordern.
- Stoßfestes 2-ml-Röhrchen, enthält 1.6-mm-Siliziumkarbid-Partikel und 2-mm-Glasperlen
- Mit braunen Kappen
- Spezifisches Gewicht: Siliziumkarbid 3.20; Glasperlen: 2.55
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäure
Spezifikation
2 mL | |
DNase-frei | |
Lysematrix G | |
100 x 2-ml-Röhrchen |
Sporen, Tierische Gewebe, Pilze, Pflanzen, Hefe | |
Nukleinsäureisolation und -reinigung, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse | |
Siliziumkarbid, SiC; Glas, SiO2 | |
RNase-frei |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.