missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix A, Gestelle mit 96 Röhrchen
Lysematrix A zum Mahlen von Tier- und Pflanzengewebe, Insekten, Nematoden und Lysebakterien, Hefe, Pilzen, Algen. Für die Verwendung mit FastPrep™-Geräten oder einem Bead Beater.
Marke: MP Biomedicals™ 116980010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Produktübersicht: Lysematrix A 96-Well-Gestell mit 1,2 ml-Cluster-Streifen-Röhrchen und -Kappen. Jedes Röhrchen ist mit einer Garnet-Matrix und einer 4 mm-Glasmahlkugel vorgefüllt.
- Anwendungen: Lysematrix A für alle Probentypen, außer Boden, zur nachfolgenden Isolierung genomischer DNA und Proteine.
- Probentyp: Knochen, Herz, Lunge, Samen, Skelettmuskel, Sporen, Fäkalien, Lebensmittel, Pilze, Pflanzen, Wurzeln, Boden, Abwasser, Hefe, Schlamm, Tiergewebe, Bakterien (Gram (+/-), feste Proben, Haar, Zahn, Tumor
- Probenvolumen: ≤ 50 mg pro Präparation
Spezifikation
Garnet-Matrix und 4 mm-Glasmahlkugel | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
96 | |
RNase-frei |
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Würmer, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen | |
FastPrep-96 | |
Lysematrix A | |
10 Packungen |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.