Learn More
MP Biomedicals™ IMMUNODIFFUSION (RID) PLATES 1 PK
Wird für doppelte und einzelne radiale Immundiffusionstechniken verwendet
Marke: MP Biomedicals™ 08421651
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ausführung aus Polystyrol mit eng anliegenden Abdeckungen zur Minimierung der Gel-Dehydrierung
- Mit versenkten Böden, um Kratzer auf Tischoberflächen zu vermeiden
- Von Natur aus hydrophil für einfaches Gelgießen und bessere Haftung
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Polystyrol | |
Doppelte und einzelne radiale Immundiffusionstechniken | |
15 bis 30 °C |
Immundiffusionsplatten | |
12 Packung |