Learn More
MP Biomedicals™ Ham's F-10Medium
Optimiert für die klonale Isolierung und das Wachstum von CHO-Zellen
Marke: MP Biomedicals™ 091440049
31.07 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21941" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
4 °C | |
Steril | |
5,5 bis 6,1 |
Ham's F-10 Medium | |
Kein Glutamin, Kein Natriumhydrogencarbonat | |
100 ml |