Learn More
MP Biomedicals™ Gnome™ DNA-Isolierungskit
Schnelles und effizientes Verfahren zur Isolierung genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht aus Bakterien, Pflanzen, Hefen, Blutzellen und anderen Säugetierzellen und -geweben aller Art
209.00 CHF - 636.00 CHF
Spezifikation
Format | Kit |
---|---|
Probentyp | Blut, Gewebe, Yeast, Bakterien, Pflanze |
Enthält | Zelllyse-/Denaturierungslösung, RNase-Mixx, Protease-Mixx, Salt Out-Mischung, Zellsuspensionslösung |
pH | Zelllyse/denaturierende Lösung pH-Bereich: 6,2 bis 6,9, Salt Out-Mischung pH-Bereich: 6,0 bis 6,8, pH-Bereich der Zellsuspension: 8,0 bis 8,2 |
Produkttyp | Gnome™ DNA-Isolierungskit |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11343139
|
MP Biomedicals™
112010600 |
100 Aufreinigungen |
636.00 CHF
100 Ansätze |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11333139
|
MP Biomedicals™
112010400 |
25 Aufreinigungen |
209.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Keine organischen Extraktionen erforderlich, und pro Präparat lassen sich bis zu 100μ g DNA isolieren. Das GNOME™ Kit nutzt RNase Mixx, um RNA unmittelbar nach der Lyse zu eliminieren, und Protease Mixx, um zelluläre Proteine schnell abzubauen. Danach folgt ein das proprietäre “Salting-Out”-Verfahren, das die Notwendigkeit von Phenol, Chloroform oder anderen organischen Extraktionen eliminiert. DNA kann entweder gespoolt, mit Pinzetten entfernt oder zentrifugiert und in TE aufgelöst werden. Das GNOME™ DNA-Isolationskit dient zum schnellen und effizienten Isolieren genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht aus Zellen und Geweben jeglicher Art, einschließlich Bakterien, Hefen, Pflanzen und tierischen Zellen. Jede Vorbereitung mit dem GNOME™ Kit ergibt bis zu 100μ g genomischer DNA. Die durch das GNOM™ Verfahren isolierte DNA eignet sich für Restriktionsenzymverdau oder PCR-Amplifikation in nur 1 Stunde nach der Zelllyse.
Spezifikation
Kit | |
Zelllyse-/Denaturierungslösung, RNase-Mixx, Protease-Mixx, Salt Out-Mischung, Zellsuspensionslösung | |
Gnome™ DNA-Isolierungskit | |
100 μg |
Blut, Gewebe, Yeast, Bakterien, Pflanze | |
Zelllyse/denaturierende Lösung pH-Bereich: 6,2 bis 6,9, Salt Out-Mischung pH-Bereich: 6,0 bis 6,8, pH-Bereich der Zellsuspension: 8,0 bis 8,2 | |
20 bis 50 mg Nassgewicht-Bakterienzellpellet, bis zu 250 mg Pflanzengewebe, 2 bis 5 x 107 kernhaltige weiße Blutzellen, 50 bis 250 mg Säugetiergewebe, ca. 1 bis 5 x 108 Hefezellpellet |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium dodecyl sulphate
Nur für Forschungszwecke (RUO). Für die CE-IVD-Kennzeichnung klinischer Anwendungen.