Learn More
MP Biomedicals™ FastRNA™ SPIN Kit for Microbes
FastRNA™ SPIN Kit for Microbes isolates total RNA from bacterial cell cultures and other microbial sources in approximately 15 minutes. Does not use phenol or reducing agents.
Marke: MP Biomedicals™ 116020050
530.98 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21969" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Research Use Only
Beschreibung
- Product Overview: The FastRNA™ SPIN Kit for Microbes quickly and efficiently isolates high-quality, total RNA from tough-to-lyse bacterial cell cultures and other microbial sources in approximately 15 minutes using a zirconium silicate Lysing Matrix (0.1 mm) to lyse bacteria and SPIN columns for the purification process.
- Sample Source: Microorganisms
- Sample Type: Bacteria (Gram +/-)
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Lysing Matrix B (0.1 mm Zirconium Silicate), 50 x 2 mL Tubes, 50 mL FastRNA Lysis Buffer, 25 mL FastRNA Prep Buffer, 12 mL FastRNA Wash Buffer, 1 mL Water (DNase/RNase-free), 50 Tubes FastRNA Spin Column 1, 50 Tubes FastRNA Spin Column 2, 100 x 2 mL Collection Tubes | |
FastRNA-24-Kits |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren | |
50 Aufreinigungen |
Sicherheit und Handhabung
- FastRNA SPIN Kit for Microbes
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: guanidine hydrochloride, triton X-100
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.