Learn More
MP Biomedicals™ FastRNA™ Pro Soil-Indirect Kit
FastRNA™ Pro Soil-Indirect Kit wird verwendet, um Gesamt-RNA aus organischem Material in Bodenproben zu isolieren. Die isolierte Gesamt-RNA eignet sich für die RT-PCR-Analyse und andere Downstream-Prozesse.
Marke:  MP Biomedicals™ 116075050
553.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21969" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11422390
  • 583.00 CHF / 50 Ansätze
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit diesem Kit kann die Probe mit Wasser oder Puffer verschlammt werden, um die Biomasse weiter von der Boden- oder Umweltmatrix zu trennen. Der resultierende Überstand wird dann über den Rest des Protokolls gefiltert, lysiert und gereinigt.
  • Die isolierte Gesamt-RNA eignet sich für die RT-PCR-Analyse und andere Downstream-Prozesse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fäkalien, Bodenproben, Abwasser, Klärschlamm
Kit
Bis zu 500 mg pro Präparation
50 Aufreinigungen
50 Aufreinigungen
Microorganisms
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • FastRNA PRO SOIL - INDIRECT KIT
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidium thiocyanate
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.