Learn More
MP Biomedicals™ FastRNA™ Pro Green-Kit, 2 ml-Röhrchen
Dieses FastRNA™ Pro Green-Kit wurde zur effizienten Isolierung der Gesamt-RNA aus beliebigem Pflanzen- und Tiergewebe und Kulturzellen entwickelt.
Marke: MP Biomedicals™ 116045050
264.27 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21969" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : FastPrep Instrument oder alternativer Hochgeschwindigkeitsdisruptor, Mikrozentrifuge, Pipetten, RNase Erase, Chloroform, 100 % Ethanol, 75 % Ethanol, 1.5 oder 2.0 ml RNase-freie Mikrozentrifugenröhrchen, Agarose, Farbstoff für die Gel-Beladung und RNA-Größenmarkierung
Beschreibung
- Produktübersicht: Das FastRNA™ Pro Green-Kit wurde zur effizienten Isolierung der Gesamt-RNA aus beliebigem Pflanzen- und Tiergewebe oder Kulturzellen entwickelt Mit dem FastPrep™-24- oder FastPrep™ FP120-Gerät können zwischen 50 und 500 mg Gewebe durch Lysieren der Matrix D in stoßfesten 2 ml-Röhrchen homogenisiert werden. Die Gesamt-RNA wird in die firmeneigenen RNApro™-Schutzlösung freigesetzt. Nach der Extraktion mit Chloroform und dem Niederschlag wird die Gesamt-RNA extrahiert.
- Anwendungen: FastRNA™ Pro Green-Kit zur effizienten Isolierung der Gesamt-RNA aus beliebigem Pflanzen- und Tiergewebe und Kulturzellen. Extrahierte RNA eignet sich für die Echtzeit-PCR-Analyse und andere Downstream-Prozesse.
- Probentyp: Tiergewebe, Pflanzen, Kulturzellen
- Probenvolumen: Bis zu 500 mg pro Präparation
Spezifikation
Tierisches Gewebe, Pflanzen, Zellkulturen, Insekten, Würmer | |
RNApro™-Lösung (1x 55 ml-Flasche), DEPC-H2O (1x 15 ml-Flasche), Lysematrix D (50x 2 ml-Röhrchen) | |
Lysematrix D | |
50 x 2 ml |
Nukleinsäureisolation und -aufreinigung, Proteinisolation, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse | |
50 Präp. | |
FastRNA-24-Kits |
Sicherheit und Handhabung
- FastRNA Pro Green Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: phenol, guanidine thiocyanate
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.