Learn More
MP Biomedicals™ FastPrep™-24 Classic Bead-Beating-Gerät und Lysesystem
FastPrep-24™ Classic Bead-Beating-Gerät und Lysesystem zur gleichzeitigen Homogenisierung von bis zu 24 Proben in 40 Sekunden. Gründliche und schnelle Lyse aller Gewebe- und Zellarten. 9 Adapter für eine einzigartige Flexibilität bei Probenanzahl, -größe und -temperatur.
Marke:  MP Biomedicals™ 116004500
Artikelnummer. 12079310
  • 9740.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Produktübersicht: Das FastPrep™-24 Classic ist ein Hochgeschwindigkeits-Tischhomogenisierer mit optimaler Geschwindigkeit und Leistung zur Lyse biologischer Proben. Gleichzeitige Homogenisierung von bis zu 24 Proben in 40 Sekunden.
  • Serviceplan: Einjährige Garantie im Lieferumfang enthalten.
  • Anwendungen: FastPrep™-24 wird zur Homogenisierung biologischer Proben verwendet. FastPrep™-24 wurde für schwierige und widerstandsfähige Proben entwickelt und lysiert sorgfältig und schnell jegliches Gewebe und Zellen zur einfachen und reproduzierbaren Isolierung von stabiler RNA, aktiven Proteinen und genomischer DNA in voller Länge.
  • Probenvolumen: ∼200 μl bis 50 ml; bis zu ∼25 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Extraktionen von Nukleinsäuren, Proteinen, Metaboliten und anderen kleinen Molekülen
10,6 in.
50/60 Hz
1200 W
200 μl bis 50 ml, bis zu 25 g
27 cm
90/250 V
Dokumentation
Product Certifications
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ FastPrep™-24 Classic Bead-Beating-Gerät und Lysesystem > FastPrep™-24 Classic Bead-Beating-Gerät und Lysesystem
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.