Learn More
MP Biomedicals™ HiPrep™ Adapter für 48 x 2 ml-Röhrchenhalter für FastPrep-24
HiPrep™ Adapter für FastPrep-24-Gerät: Doppeldeck-Adapter, der 48 x 2 ml-Röhrchen für das Mahlen von Zellen und die Zelllyse bei Raumtemperatur fasst.
Marke:  MP Biomedicals™ 116002527
1037.73 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22000" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11490576
  • 1325.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Doppeldeck-Adapter, der Lysematrixröhrchen mit 48 x 2 ml fasst. Das ergonomische Design des Adapters gewährleistet ein einfaches Beladen der Lysematrixröhrchen, die während der Homogenisierung sicher abgedichtet werden. Er bietet einen sicheren Stand auf dem Labortisch und wird typischerweise als Röhrchengestell verwendet. Ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Es können bis zu 48 Proben gleichzeitig homogenisiert werden. Zusätzlich können gefrorene Proben in Lysematrixröhrchen, die in die Adapter eingesetzt und bei -20 °C oder -80 °C gelagert werden, sofort und mit wenigen Handgriffen verarbeitet werden, wodurch der Abbau von Zellkomponenten durch endogene Enzyme verhindert wird.
  • Anwendungshinweise: Das FastPrep™-24-Gerät ist ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet.
  • Fassungsvermögen: 48 Röhrchen
  • Probenvolumen: bis zu 10 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hochdurchsatz-Adapter
15°bis 30 °C
48 × 2 ml
467 g
10 g
Anwendungen mit hohem Durchsatz, bis zu 24 und 48 Proben können gleichzeitig homogenisiert werden
1.029 lbs.
Sonderangebote
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.