Learn More
MP Biomedicals™ QuickPrep-Adapter
Homogenisieren, lysieren und mahlen Sie klüger
Marke:  MP Biomedicals™ 116002512
445.86 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11482370
  • 561.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vielseitige Systeme mit austauschbaren Adaptern
  • Verarbeiten Sie schwierige Proben in 40 oder weniger Sekunden
  • Präzise Einstellungen führen zu hoher Reproduzierbarkeit
  • Eliminiert Kreuzkontaminationen
  • TeenPrep-Adapter: 12 × 15 ml-Proben
  • CoolPrep-Adapter: 24 × 2 ml-Proben unter kryogenen Bedingungen
  • HiPrep-Adapter: 48 × 2 ml-Proben
  • QuickPrep-Adapter: 24 × 2 ml-Proben
  • BigPrep-Adapter: 2 × 50 ml-Proben
  • NewCoolTeenPrep-Adapter: 6 × 15 ml-Proben unter kryogenen Bedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
24 x 2 ml
Anwendungen mit hohem Durchsatz, bis zu 24 und 48 Proben können gleichzeitig homogenisiert werden
40 s
175 g
Hochdurchsatz-Adapter
5 g
0.385 lbs.
15 bis 30 °C