Learn More
MP Biomedicals™ F-10 Nährstoffmischung (HAM), Pulver
Eine Nährstoffmischung zur Kultivierung einer Vielzahl von Säugetier- und Hybridomzellen. Mit L-Glutamin; ohne Natriumbikarbonat.
Marke:  MP Biomedicals™ 091040122
88.77 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21941" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17318593
  • 93.45 CHF / 10 Liter
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ursprünglich entwickelt für das klonale Wachstum von Ovarial-Klonzellen des chinesischen Hamsters (CHO), HeLa-Zellen und Maus-L-Zellen
  • Die Formulierung von F-10 eignet sich zur Verwendung mit oder ohne Serum, je nach kultiviertem Zelltyp
  • Belege für zufriedenstellendes Wachstum von diploiden menschlichen Zellen, weißen Blutkörperchen für Chromosomenanalysen sowie von primären Gewebeexplantaten von Ratte, Kaninchen und Huhn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pale Orange
Ergibt 10 l
Nährmedium
Glutamin
7 bis 8
0 bis 5 °C
Pulver
Unsteril
Kein Natriumhydrogencarbonat
Endotoxin, Mykoplasma