Learn More
MP Biomedicals™ ConeFlex™ Mounting Adapter for FastPrep-24 Tube Holder on FastPrep-96
ConeFlex™ mounting adapter is used for FastPrep-24 tube holders on FastPrep-96 and holds 8 x 50 mL Lysing Matrix tubes.
Marke: MP Biomedicals™ 116010595
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Applications: ConeFlex Legacy™ Adapter allows for any FastPrep-24™ Adapter to be fitted to the FastPrep-96™ Instrument
- Product Description: ConeFlex Legacy™ Adapter for FastPrep™-24 Adapters is a versatile adapter allows any existing FastPrep-24™ adapters to be used on the FastPrep-96™ instrument thus delivering high-throughput sample homogenization, grinding and lysis with the highest efficiency, quality and reproducibility for your DNA, RNA protein and small molecule extractions, even from the most difficult, dirty, tough, large or tiny samples.
- Capacity: From 2 to 48 tubes
- Sample Volume: Up to 40 g
Spezifikation
FastPrep-96 Adapter | |
FastPrep-96, MP Bio Lysing Matrix Tubes and/or FastPrep purification kits |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur