Learn More
MP Biomedicals™ Complement C1q Protein
From human serum
Marke: MP Biomedicals™ 0219139101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Purity: Functionally and biochemically pure by PAGE. Concentration: 1mg/mL. Supplied in PBS, 40% glycerol.
Spezifikation
1.1mg/mL | |
Human Complement C1q | |
1mL | |
-70°C | |
Liquid |
Supplied in PBS, 40% Glycerol | |
SDS-PAGE | |
Human Serum | |
Human Serum |