Learn More
MP Biomedicals™ BioPulverisierersystem I
Das perfekte Starterpaket für neue Besitzer von FastPrep™ Geräten. Enthält 10 x 2ml-Röhrchen Lysematrix A, Lysematrix B, Lysematrix C, Lysematrix D und Lysematrix E. Homogenisiert mehrere Probentypen, einschließlich DNA, RNA, Proteine und andere kleine Moleküle.
Marke: MP Biomedicals™ 116750200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Enthält je 10 stoßfeste 2 ml-Röhrchen mit: Lysematrix A, Lysematrix B, Lysematrix C, Lysematrix D und Lysematrix E. Optimiert Homogenisierungsbedingungen für mehrere Probentypen, einschließlich DNA, RNA, Proteine und andere kleine Moleküle.
- Röhrchengröße: 2 ml
- Matrixtyp: A, B, C, D, E Matrix-Zusammensetzung:
- Matrix A enthält Granatmatrix und eine 1/4-Zoll-Keramikkügelchen; Für alle Probentypen außer Boden; Reichert DNA an
- Matrix B enthält 0.1 mm-Silikakügelchen; Für Bakterien (Gram +/-), Sporen; Reichert DNA, RNA, Proteine und andere kleine Moleküle an
- Matrix C enthält 1 mm-Silikakügelchen: Für Hefe und Hefesporen, Pilze und Pilzsporen, Algen; Reichert DNA, RNA, Proteine und andere kleine Moleküle an
- Matrix D enthält 1.4 mm-Keramikkügelchen; Hauptsächlich zur Lyse weicherer Gewebe wie Gehirn, Leber, Niere, Lunge und Milz; Reichert DNA, RNA, Proteine und andere kleine Moleküle an
- Matrix E, Jedes stoßfeste 2 ml-Röhrchen enthält 1.4 mm-Keramikkügelchen, 0.1 mm-Silikakügelchen und ein 4 mm-Glas-Bead; für Boden, Fäkalien, Umweltwasser, Abwasser, Schlamm, gemischte Proben wie mit Mikroben infiziertes Gewebe, Tumore und andere schwierige Gewebe; Reichert DNA, RNA, Proteine und andere kleine Moleküle an
Certifications
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Alle | |
FastPrep™ Geräte | |
Je 10 Röhrchen mit Lysematrix A bis E | |
Röhrchen | |
RNase-frei |
DNase-frei | |
Nukleinsäureisolierungn und -aufreinigung | |
Lysematrix A, B, C, D | |
50 x 2-ml-Röhrchen |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.