Learn More
MP Biomedicals™ Aprotinin
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 4 °C |
---|---|
Form | Pulver |
Produkttyp | Trypsin-Inhibitor |
Sterilität | Steril |
pH | 5 bis 7 |
Beschreibung
Zelldissoziationsreagenz, isoliert von der Rinderlunge. Lyophilisiert.
Spezifikation
4 °C | |
Trypsin-Inhibitor | |
5 bis 7 |
Pulver | |
Steril | |
Rinderlunge |