Learn More
MP Biomedicals™ Antibiotics: Tetracycline hydrochloride
Serve variety of purposes in cell culture, including selection, elimination of mycoplasma and microbial contamination, and prophylaxis
Marke:  MP Biomedicals™ 0219454205
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17650917
  • 45.00 CHF / 5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Format: Kristallines Pulver, unsteril
Alle Antibiotika sind nur für Forschungszwecke bestimmt. Sie sind nicht zur therapeutischen Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
Pulver
Antibiotikum
5 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Antibiotics: Tetracycline hydrochloride > Tetracyclinhydrochlorid, 5g