Learn More
Invitrogen™ Humanes S1P1 (aa 359  bis 372), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP220
Artikelnummer. 11514870
  • 212.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Human-S1P1 (Reste 359 bis 372) synthetisches Peptid, PEP-220, von Invitrogen.
PEP-220 ist ein synthetisches Peptid aus 14 Aminosäuren, das mit den Aminosäureresten359 bis 372 von Human-S1P1 übereinstimmt. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): S (359) H P Q K D D G D N P E T I (372). Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt reagiert, Katalog# PA1-1040. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1901
gereinigt
Human S1P1 (aa 359 bis 372)
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden
Lyophilisiert
Regelung
Ja
Peptid
RUO - research use only
Human
P21453
0.5 mg/ml
Synthetisches Peptid
Peptid ohne Konservierungsmittel
S1PR1
Kein Konservierungsmittel
50 μg
S(359 ) H P Q K D D G D N P E T I(372 )