Learn More
Invitrogen™ Maus-PDE6B (aa 20 bis 36), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP183
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Maus-PDE6 Beta (Reste 20 bis 36) synthetisches Peptid, PEP-183, von Invitrogen.
PEP-183 ist ein synthetisches Peptid aus 17 Aminosäuren, dessen Sequenz vom Maus-PDE6 Beta-Protein abgeleitet ist. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): Synthetisches Peptid: H (20)-Q-Y-F-G- (K/R)-K-L-S-P-E-N-V-A-G-A-C (36) Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper, der mit diesem Produkt und Maus-PDE6 Beta reagiert, Katalog# PA1-722 verwendet werden. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
18587 | |
gereinigt | |
Maus-PDE6B (aa 20 bis 36) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Maus | |
P23440 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
Pde6b | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
H(20)-Q-Y-F-G-(K/R)-K-L-S-P-E-N-V-A-G-A-C(36) |