Learn More
Invitrogen™ Maus-PCSK2 (aa 622  bis 638), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP138
Artikelnummer. 11514800
  • 212.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Maus-PC2 (Reste 622 bis 638 ) synthetisches Peptid, PEP-138, von Invitrogen.
PEP-138 ist ein synthetisches Peptid aus 17 Aminosäuren, dessen Sequenz vom Maus-PC2-Protein abgeleitet ist. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): E (622)-L-D-E-A-V-E-R-S-L-Q-S-I-L-R-K-N (638). Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper, der mit diesem Produkt reagiert, und endogenen Maus-PC2, Katalog# PA1-058 verwendet werden. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
18549
gereinigt
Maus-PCSK2 (aa 622 bis 638)
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden
Lyophilisiert
Regelung
Ja
Peptid
RUO - research use only
Maus
P21661
0.5 mg/ml
Synthetisches Peptid
Peptid ohne Konservierungsmittel
Pcsk2
Kein Konservierungsmittel
50 μg
E(622)-L-D-E-A-V-E-R-S-L-Q-S-I-L-R-K-N(638)